Få mere at vide
Natriumstearat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Stearate |
| CAS | 822-16-2 |
| Molekylær formel | C18H35NaO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Sodium Stearate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | natrium; Oktadecanat |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.46 |
| Formel vægt | 306.2535 |