Få mere at vide
Natriumstearat
Beskrivelse
Anvendes i klæbemidler og fugemasser, vaske- og opvaskeprodukter, plast- og gummiprodukter. Anvendes som overfladeaktive stoffer. Det er geleringsmidlet til deodrantsticks. Anvendes som vandtætningsadditiver og salver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium stearate |
| Mængde | 1 kg |
| Merck Index | 14,8678 |
| Opløselighedsinformation | Langsomt opløseligt i koldt vand. |
| Formel vægt | 306.46 |
| Fysisk form | Pulver |