missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Starch Glycolate, TRC

Artikelnummer. 30133810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133810 1 g
30132743 100 mg
17997714 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6669901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 9063-38-1
Synonym Carboxymethyl Starch Sodium Salt, Covagel, Crayon B 300P, Deprogel, Emsize CMS 100, Emsize CMS 60, Estarl A 100, Explosol, Explotab, Explotab CL-V, Expotab PCF, F 500 Papeal No. 50, Glycol YS, Glycolys LV, Glycolys Std, KMK-BUR 1, KMK-OK, Kiprogum F 500, LCW Covagel, Libeng, P 5000, Papeal F 500 No. 50, Polvitex Z, Polytex 60, Primojel, Sodium CM-starch, Sodium Carboxymethyl Starch, Solvitose CL, Vivastar P, Vivastar P 3500, Vivastar P 5000, WS 1R, Walocel CRT 100GA, USP Sodium Starch Glycolate Type A

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Starch Glycolate Type A
Mængde 1 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.