Få mere at vide
Natriumstandardopløsning, 1 g/L HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953285 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12953285 500 mL 500ml
12943285 100 mL 100ml
2 options
Artikelnummer. 12953285
Brand: Fisher Chemical B 135 500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 500 mL