Få mere at vide
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Beskrivelse
Sodium Standard: Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Na |
| Koncentration | 10000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| InChI formel | InChI=1S/Na |
| Vis mere |