Få mere at vide
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 17968234
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17968234 100 ml
17957844 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17968234 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGINAW1K100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Natriumstandard: Na+ @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 22.99
Mængde 100 ml
Formel vægt 22,9898 g/mol