Få mere at vide
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Na |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| InChI formel | InChI=1S/Na |
| Vis mere |