Få mere at vide
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17958519
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958519 100 ml
17939299 250 ml
17918539 500 ml
17918159 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17958519 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPNAN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Natriumstandard: Na @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Sodium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Na
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 22.99
Mængde 100 ml
Formel vægt 22,9898 g/mol