Få mere at vide
Sodium Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterSpecifications
Specifications
| Farve | Colorless |
| pH | 1 |
| Mængde | 100 mL |
| Emballage | HDPE plastic bottle |
| Form | Liquid |
| MDL nummer | 85307 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium solution 10 000 ppm in 1M HNO4
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumnitrate