missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Natriumstandard i baseolie 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Beskrivelse
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| Na | 5000 μg/g |
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Oil Standard |
| Emballage | Triple-udvasket LDPE flaske |
| CAS | 7440-23-5, 8042-47-5 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Molekylær formel | Na |
| MDL nummer | MFCD00085307 |
| Til brug med (udstyr) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Certified Reference Material |
| SMIL | [Na] |
| Vis mere |
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion