Få mere at vide
Natriumstandard i baseolie 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11470299 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470299 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11470299 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGNA82Z
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Na1000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Analysecertifikat With Certificate of Analysis.
CAS min % 0.5, 99.5
Koncentration eller sammensætningsnoter Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylær formel Na
MDL nummer MFCD00085307
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMIL [Na]
IUPAC navn natrium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Molekylvægt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:26708
Grad Olie/Plasma
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-NA8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-NA8-4Z
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug