Få mere at vide
Natriumopløsning til ionkromatografi 1g/LH 2 O matrix, Fisher chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium |
| Emballage | Flaske |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 1 g/L |
| Type | Enkeltkomponent standardløsning |
| IUPAC navn | natrium |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 500 mL |