Få mere at vide
Natriumsilikat, teknisk, opløsning, d=1,5, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10292052 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
Artikelnummer. 10292052
Brand: Fisher Chemical S/6340/25
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Natriumsilikat, teknisk, opløsning, d=1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-09-8
Molekylær formel H10Na2O8Si
Molekylvægt (g/mol) 212.14
MDL nummer MFCD00003492
InChI nøgle ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 100.6°C
Smeltepunkt -3°C
Farve Farveløs
pH 11.2
Fysisk form Væske
Mængde 25 L
Emballage Plastbeholder
Tæthed Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium silicate, solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis