Få mere at vide
Sodium Silicate, Technical, Powder, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10070470 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10070470 1 kg Plastic powder jar 1kg
1 options
Artikelnummer. 10070470 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6400/60
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 72°C
CAS 6834-92-0
Farve White
pH 12.6
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel Na2O3Si
MDL nummer 3492
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
InChI nøgle NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;dioxido(oxo)silane
Molekylvægt (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Formel vægt 122.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium silicate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.