Få mere at vide
Natriumsilikatopløsning, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120825 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
1 L
3 L
Emballage:
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
3 L
Artikelnummer. 15618370
Brand: Honeywell Research Chemicals 33844325ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-09-8
Molekylær formel H10Na2O8Si
Molekylvægt (g/mol) 212.14
MDL nummer MFCD00003492
InChI nøgle ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC navn disodium;dioxido(oxo)silane
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium silicate solution
Mængde 25 mL
Lineær formel Na2O(SiO2)x · xH2O
FN nummer UN3266
Emballage Poly bottle
Tæthed 1.39g/mL at 25°C