Få mere at vide
Natriumsilikatopløsning, reagenskvalitet, Honeywell™
Artikelnummer. 15664090 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
3 L
Emballage:
Poly bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
25ml
3 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15664090 1 L Poly flaske 1 L
15618370 25 mL Poly bottle 25ml
15674090 3 L Poly bottle 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15664090 Leverandør Fluka Leverandørnr. 3384431L
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-09-8
Molekylær formel H10Na2O8Si
Molekylvægt (g/mol) 212.14
MDL nummer MFCD00003492
InChI nøgle ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
IUPAC navn dinatrium;dioxid(oxo)silan
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium silicate solution
Mængde 1 L
Lineær formel Na2O(SiO2)x · xH2O
FN nummer UN3266
Emballage Poly flaske
Tæthed 1.39g/mL at 25°C