Få mere at vide
Sodium, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15896730
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896730 250 g
15801761 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896730 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8222840250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Rods (protective liquid: paraffin oil for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-23-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium
Smeltepunkt 97.8°C
Kogepunkt 889°C/1013 hPa
Tæthed 0.97 g/cm3 at 20°C
Mængde 250 g
Form Rod
MDL nummer MFCD00085307
Synonym Sodium, Sodium
Molekylvægt (g/mol) 22.99
Grad Ungraded