Få mere at vide
Natriumselenit, TRC
Artikelnummer. 30414607
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30414607 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30414607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0808535G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenite
CAS 10102-18-8
Mængde 5 g
Molekylær formel 2 Na . O3 Se
Synonym Microgan Se, Disodium Selenium Trioxide, Ekosel C-BB, Neoselen Selamin, Selemag, Sodium Selenium Oxide (Na2SeO3), Ekosel C-BB, Disodium Selenite
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
IUPAC navn disodium; Selenit
Molekylvægt (g/mol) 172.94
Formel vægt 173.8808