Få mere at vide
Sodium Selenite Pentahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Selenite Pentahydrate |
| CAS | 26970-82-1 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | H10Na2O8Se |
| Synonym | Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;selenite;pentahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.01 |
| Formel vægt | 263.9336 |