Få mere at vide
Sodium Selenite Pentahydrate, TRC
Artikelnummer. 30180139
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180139 100 g
30180076 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS670900100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26970-82-1
Molekylær formel H10Na2O8Se
Molekylvægt (g/mol) 263.01
Synonym Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate
IUPAC navn disodium;selenite;pentahydrate
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenite Pentahydrate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Formel vægt 263.9336