Få mere at vide
Natrium Selenit Pentahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15670510 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15670510 25 g 25g
15660510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15670510 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0016325G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. pa,≥ 99,0 % (RT)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26970-82-1
Molekylær formel H10Na2O8Se
Molekylvægt (g/mol) 263.023
MDL nummer MFCD00149173
InChI nøgle TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite pentahydrate, disodium selenite pentahydrate, unii-0wv4l961zv, ccris 1378, na2seo3.5h2o, selenious acid, disodium salt, pentahydrate, disodium pentahydrate selenite, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate
PubChem CID 134930
IUPAC navn dinatrium;selenit;pentahydrat
SMIL O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenite Pentahydrate
Mængde 25 g
Lineær formel Na2SeO3 · 5H2O
FN nummer 2630
Formel vægt 263.01g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenite pentahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300 + H330-Livsfarlig ved indtagelse eller indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.