Få mere at vide
Sodium Selenite, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695882 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695882 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10695882 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Smeltepunkt 350°C
CAS 10102-18-8
Farve Beige
pH 9
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 25 g
Molekylær formel Na2O3Se
MDL nummer 3489
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
InChI nøgle BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn disodium;selenite
Molekylvægt (g/mol) 172.948
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Formel vægt 172.94g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenite
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH031-Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.