Få mere at vide
Natriumselenit, vandfri, 99% min, typisk 99,75% min (metalbaseret)
Artikelnummer. 11376449
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11376449 500 g 500g
11366449 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11376449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012585.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
I glasfremstilling ∣ CAS: 10102-18-8 ∣ Na2O3Se ∣ 172,948 g/mol
I glasproduktion Natriumselenit bruges til fremstilling af farveløst glas. Det fungerer som ingrediens i nogle kosttilskud. Det er et dyrefoder, der bruges i kæledyrsfoder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-18-8
Molekylær formel Na2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 172.948
MDL nummer MFCD00003489
InChI nøgle BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC navn dinatrium;selenit
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenite
Smeltepunkt >350 °C
Navn note Vandfri
Farve Hvid
pH 9
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter Typisk≤ 99,75% (metalbasis)
Lineær formel Na2SeO3
FN nummer UN2630
Merck Index 14,8673
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; Uopløselig i alkohol Opløselig i vand; Uopløseligt i alkohol og ethanol.
Formel vægt 172.94
Procent renhed ≤99%
Grad Ubedømt