Få mere at vide
Natriumselenit, ∽98 %, ('Hvidt til off-white pulver), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11456332 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11456332 500 g
11446332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456332 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210292890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 10102-18-8 | Formula: Na2O3Se | Weight: 172.948 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-18-8
Molekylær formel Na2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 172.948
InChI nøgle BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC navn dinatrium;selenit
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenite
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ∽98%
Formel vægt 172.9