Få mere at vide
Sodium Selenite, ∽98%, ('White to off-white powder), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11446332 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11446332 100 g
11456332 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11446332 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210292880
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-18-8
Molekylær formel Na2O3Se
Molekylvægt (g/mol) 172.948
InChI nøgle BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC navn dinatrium;selenit
SMIL [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenite
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde ∽98%
Formel vægt 172.9