Få mere at vide
Sodium selenide, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11303228
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303228 1 g 1g
11393218 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11303228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036187.03
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1313-85-5 | Na2Se | 124.951 g/mol
Natriumselenid bruges i papir- og papirmasseindustrien til kraftprocesser efterfulgt af fotografisk industri for at forhindre fremkalderløsninger. Det finder anvendelse som blegemiddel i tekstilindustrien, svovlfarver og rengøringsmidler. Det bruges også til at give farve til glas, glasurer og emaljer. Ydermere virker det som en affarvning af glas på grund af neutralisering af grønlig farvetone produceret af jern (jernholdige) forbindelser. Det spiller en vigtig rolle at fremstille organoseleniumforbindelser ved at reagere med alkylhalogenider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-85-5
Molekylær formel Na2Se
Molekylvægt (g/mol) 124.951
MDL nummer MFCD00014240
InChI nøgle VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
PubChem CID 73973
ChEBI CHEBI:77773
IUPAC navn dinatrium;selen(2-)
SMIL [Na+].[Na+].[Se-2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenide
Smeltepunkt >875°C
Farve Grå til Pink
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 99.8% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3283
Merck Index 14,8672
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and liquid ammonia. Slightly soluble tetrahydrofuran.
Formel vægt 124.94
Procent renhed 99.8%
Grad ACS
Følsomhed Air and moisture sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.625 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium selenide