Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Selenate |
| CAS | 13410-01-0 |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | Na2O4Se |
| MDL nummer | MFCD00003490 |
| Synonym | sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259 |
| InChI nøgle | MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | disodium selenate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.95 |
| Vis mere |