Få mere at vide
Sodium Selenate, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422085 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
11422085 50 g
1 options
Artikelnummer. 11422085 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520364950
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Selenate
CAS 13410-01-0
Mængde 50 g
Molekylær formel Na2O4Se
MDL nummer MFCD00003490
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
InChI nøgle MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
IUPAC navn disodium selenate
Molekylvægt (g/mol) 188.95
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
Formel vægt 188.94