Få mere at vide
Natriumselenathydrat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Selenate Hydrate |
| CAS | 10102-23-5 |
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | 10 H2 O . 2 Na . O4 Se |
| Synonym | Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium; selenat; Dekahydrat |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.09 |
| Formel vægt | 369.981 |