Få mere at vide
Natriumselenatdecahydrat, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11326479
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11326479 100 g 100g
11316479 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014239.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10102-23-5 ∣ H20Na2O14Se ∣ 369,10 g/mol
Natriumselenatdecahydrat bruges som fodertilsætningsstof, som mineraltilskud, som analytiske reagenser og i havebrug. Desuden bruges det til fremstilling af glas for at modvirke farven forårsaget af jernurenheder. Det er også ansat til forebyggelse af unormal vævsvækst. Udover dette bruges det som et mikronæringsstof, der forhindrer mangel på kobber, mangan og selen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-23-5
Molekylær formel H20Na2O14Se
Molekylvægt (g/mol) 369.10
MDL nummer MFCD00149174
InChI nøgle TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
PubChem CID 202320
IUPAC navn dinatrium;selenat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenate decahydrate
Smeltepunkt 35 °C (dekomponering)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,9 % (metalbasis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 1.600 g/mL
FN nummer UN2630
Merck Index 14,8671
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 369,09 (188,94 Vandfri)
Procent renhed 99.9%
Grad Ubedømt