Få mere at vide
Natriumselenat, vandfrit, 99,8+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356459
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356459 5 g 5g
11326459 50 g 50g
11336459 250 g 250g
11346459 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11356459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012613.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som reagens
Natriumselenat bruges i glasindustrien og producerer rød nuance i glas. Det virker som et affarvningsmiddel i glasproduktion. Kombineret med jernholdige oxider producerer det farveløst glas. Passende fremstilling af natriumselenat anvendes i multivitaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13410-01-0
Molekylær formel Na2O4Se
Molekylvægt (g/mol) 188.95
MDL nummer MFCD00003490
InChI nøgle MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC navn dinatrium;selenat
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenate, anhydrous
Smeltepunkt 32° (transition)
Farve Lilla
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.8+% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.94
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 3.2 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium selenate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium selenate