Få mere at vide
Natriumselenat, vandfrit, 99,8+% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346459
Mængde:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11346459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012613.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til brug som reagens
Natriumselenat bruges i glasindustrien og producerer rød nuance i glas. Det virker som et affarvningsmiddel i glasproduktion. Kombineret med jernholdige oxider producerer det farveløst glas. Passende fremstilling af natriumselenat anvendes i multivitaminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13410-01-0
Molekylær formel Na2O4Se
Molekylvægt (g/mol) 188.95
MDL nummer MFCD00003490
InChI nøgle MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
IUPAC navn dinatrium;selenat
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenate, anhydrous
Smeltepunkt 32° (transition)
Farve Lilla
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99.8+% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 188.94
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 3.213
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.