Få mere at vide
Sodium Selenate, ≥95% (elemental analysis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15668070 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15668070 10 g Poly bottle 10g
15658070 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15668070 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. S088210G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
≥95% (elemental analysis)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13410-01-0
Molekylær formel Na2O4Se
Molekylvægt (g/mol) 188.95
MDL nummer MFCD00003490
InChI nøgle MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
SMIL [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium selenate
Farve White
pH 5.5 to 7.5 (at 18.90g/L 25°C)
Mængde 10 g
Lineær formel Na2SeO4
FN nummer UN2630
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn disodium;selenate
Formel vægt 188.94g/mol
Procent renhed ≥95% (elemental analysis)
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Udseende Crystalline
Tæthed 3.213g/cu.cm at 17.5°C