Få mere at vide
Natriumsalicylat, TRC
Artikelnummer. 30012635
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012635 250 g
30009957 500 g
30006094 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012635 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS634900250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54-21-7
Molekylær formel C7 H5 O3 . Na
Molekylvægt (g/mol) 160.1
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
IUPAC navn natrium; 2-hydroxybenzoat
SMIL [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Salicylate
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Formel vægt 160.0136