Få mere at vide
Natriumsalicylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17921706
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17921706 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17921706 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1370.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Natriumsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Analyt- eller komponentnavne Sodium Salicylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2-hydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 160.1
Mængde 250 mg
Formel vægt 160,0136 g/mol