Få mere at vide
Natriumsalicylat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462385
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462385 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462385 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1370.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Salicylate
CAS 54-21-7
Analyt- eller komponentnavne Sodium Salicylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H5 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sodium salicylate, Sodium 2-hydroxybenzenecarboxylate, Benzoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Salicylic acid, monosodium salt (8CI), Sodium salicylate (7CI), Alysine, Aroall, Camporisin, Clin, Enterosalicyl, Enterosalil, Entrosalyl, Glutosalyl, Idocyl, Kerasalicyl, Kerosal, Magsalyl, Monosodium salicylate, Nadisal, Neo-Salicyl, Salicylic acid sodium salt, Saliject, Salisod, Salsonin, Sodium 2-hydroxybenzoate, Sodium o-hydroxybenzoate, Sodium salicylate (NaO3C7H5), o-Hydroxybenzoic acid monosodium salt
InChI formel InChI=1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
Løsningstype Fedt
SMIL [Na+].Oc1ccccc1C(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 2-hydroxybenzoat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 160.1
Mængde 10 mg
Formel vægt 160,0136 g/mol