missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Salicylate, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15884880
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic Bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15884880 1 kg Plastic Bottle
15874880 250 g Plastic Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15884880 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1066011000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Anbefalet opbevaring

+5°C to +30°C.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 54-21-7
Molekylær formel C7H5NaO3
Molekylvægt (g/mol) 160.104
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC navn sodium;2-hydroxybenzoate
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Salicylate
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Farve White
pH 8.7 to 9.3 (10g/L, H2O, 20°C)
Fysisk form Crystals
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation 77g/L
Formel vægt 141.96
Procent renhed >99.0%
Grad Not Available
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 0.32g/3 (20°C)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.