Få mere at vide
Sodium Salicylate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10030460 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10030460 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10030460 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/6200/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104 | CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
C7H5NaO3, CAS Number-54-21-7, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl, salsonin, sodium 2-hydroxybenzoate, sodium salicylate, 500g, CHEBI:9180, White, 160.1g/mol, ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M, sodium;2-hydroxybenzoate, 200 deg.C, 2440, 160.104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt 200°C
CAS 54-21-7
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel C7H5NaO3
MDL nummer 2440
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
InChI nøgle ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC navn sodium;2-hydroxybenzoate
Molekylvægt (g/mol) 160.104
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
Formel vægt 160.1g/mol
Grad Extra Pure
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Salicylic acid, sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.