missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Rod, Diameter 2.5cm (Protective Liquid: Paraffin Oil), MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15854780
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15854780 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15854780 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1062600250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium
CAS 7440-23-5
Udseende Silver solid
Mængde 250 g
Lugt Odorless
Emballage Glass bottle
Form Solid
Molekylær formel Na
MDL nummer MFCD00085307
FN nummer UN 1428
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
InChI nøgle KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Na]
IUPAC navn sodium
Molekylvægt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formel vægt 22.99. (molar mass)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.