Få mere at vide
Natriumpyruvat (hvidt pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10021513
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10021513 100 g Glasflaske 100g
1 options
Artikelnummer. 10021513 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP356100
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110,044 g/mol
glasflaske; 100 g
Dette natriumsalt bruges i buffere til molekylærbiologi og cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyruvate
CAS 113-24-6
Smeltepunkt 300 °C
Farve Hvid
pH 5,5 til 6,5
Analyseprocentområde ≥99 %
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C3H3NaO3
Lineær formel CH3COCO2Na
Mængde 100 g
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
IUPAC navn natrium;2-oxopropanoat
Molekylvægt (g/mol) 110.044
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
Formel vægt 110.04
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver eller fast form