Få mere at vide
Natriumpyruvat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440465 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440465 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11440465 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219965480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 DKK
    963.82 DKK / 100g
    Spare 51.18 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Natriumpyruvat, hvidt pulver
  • Det bruges som en komponent i kulturbouillon og medier.
  • Anvendelsen af natriumpyruvat i Wallen-fermenteringsmedium til at øge omdannelsen af oliesyre til 10-ketostearinsyre med Bacillus sphaericus er blevet beskrevet.
  • En protokol, der bruger natriumpyruvat til at etablere stabilt transficerede humane B-cellelinjer, er blevet offentliggjort.
Kemiske identifikatorer
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 110.04
MDL nummer MFCD00002586
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Pyruvic acid sodium salt, 2-Oxopropanoic acid sodium salt, α-ketopropionic acid sodium salt
Tekniske data
Smeltepunkt >300 °C (litteratur)
Farve Hvid
pH 6.54
Tab ved tørring 0.0021
Assay Procent Noter ≥98,0 %
Mængde 100 g
Beilstein 3568341
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,06 g/ml) - Klar og fuldendt.
Fysisk form Pulver