Få mere at vide
Natriumpyruvat, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15454339
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Unit Size:
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15454339 100 g -
15444339 50 g 50g
15464339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15454339 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61840.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1677.90 DKK
    1396.65 DKK / 100g
    Spare 281.25 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 110.044
MDL nummer MFCD00002586
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC navn natrium;2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium pyruvate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Formel vægt 110.04
Grad Celledyrkning
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium pyruvate, Cell Culture Grade
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate