Få mere at vide
Natriumpyruvat, cellekulturkvalitet
Artikelnummer. 15444339
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444339 50 g 50g
15454339 100 g -
15464339 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15444339 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61840.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 113-24-6 ∣ C3H3NaO3 ∣ 110,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 110.044
MDL nummer MFCD00002586
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC navn natrium;2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pyruvate
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel CH3COCOONa
Beilstein 3568341
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Formel vægt 110.04
Grad Celledyrkning