Få mere at vide
Natriumpyruvat, BAGER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588114 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588114 1 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 1kg
1 options
Artikelnummer. 15588114 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 335402
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 110.044
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC navn natrium;2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyruvate
Mængde 1 kg
Formel vægt 110.05
Procent renhed ≥99.6%
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund