Få mere at vide
Natriumpyruvat, 99%
Artikelnummer. 11439063
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439063 50 g 50g
11449063 250 g 250g
11423970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439063 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11148.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.90 DKK
    453.65 DKK / 50g
    Spare 102.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Natriumpyruvat, 99%, C3H3NaO3, CAS-nummer-113-24-6, 2-oxopropansyre natriumsalt, pod38aif08, propansyre, 2-oxo-, natriumsalt, pyruvatnatrium, pyruvinsyre natriumsalt, pyruvinsyre, natriumsalt, natrium 2-oxopropanoat, natriumalfa-ketopropionat, natriumpyruvat, unii-pod38aif08, 500g | CAS: 113-24-6 | C3H3NaO3 | 110,044 g/mol
Natriumpyruvat bruges i cellekulturmedier som en ekstra energikilde. Det virker som en antioxidant og har en beskyttende virkning mod iltradikaler. Det tjener som et mellemprodukt i mange metaboliske veje såsom sukkermetabolisme. Det omdannes til acetylcoenzym A og går ind i trichloreddikesyrecyklussen. Derudover er det involveret i aminosyremetabolisme og initierer Krebs cyklus. Det spiller en vigtig rolle som frie radikaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumpyruvat bruges i cellekulturmedier som en ekstra energikilde. Det virker som en antioxidant og har en beskyttende virkning mod iltradikaler. Det tjener som et mellemprodukt i mange metaboliske veje såsom sukkermetabolisme. Det omdannes til acetylcoenzym A og går ind i trichloreddikesyrecyklussen. Derudover er det involveret i aminosyremetabolisme og initierer Krebs ′cyklus. Det spiller en vigtig rolle som frie radikaler.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113-24-6
Molekylær formel C3H3NaO3
Molekylvægt (g/mol) 110.044
MDL nummer MFCD00002586
InChI nøgle DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC navn natrium;2-oxopropanoat
SMIL CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pyruvate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 50 g
Beilstein 3568341
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 110.04
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyruvate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyruvate