Få mere at vide
Natriumpyruvat (100 mM)
Mængde:
100 ml
20 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 20
Beskrivelse
Natriumpyruvat tilsættes almindeligvis til cellekulturmediet som en energikilde ud over glukose. Da cellerne laver natriumpyruvat som en mellemmetabolit i glykolysevejen, er det ikke nødvendigt at supplere alle kulturer. Men hvis cellerne er blevet dyrket i medium suppleret med natriumpyruvat, anbefaler vi, at tilskuddet fortsættes, da cellerne vænner sig til denne tilsætning, og deres vækst vil halte uden. Gibco™ Natriumpyruvat, 100 mM opløsning er formuleret som 11 g pr. liter vand. Den endelige koncentration af natriumpyruvat anvendt i de fleste cellekulturmedier er 1 mM.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11360-070). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Produktanvendelse
Til in vitro diagnostisk brug.
Dual-site cGMP-produktion og kvalitetssystem
Gibco™ Sodium Pyruvate Solution fremstilles på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standard. For kontinuitet i forsyningskæden tilbyder vi en identisk Gibco™ Sodium Pyruvate Solution-produkt fremstillet i vores Grand Island-anlæg (11360-070). Denne facilitet er registreret hos FDA som en producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, ISO 13485 |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
| Oversigt | Natriumpyruvat (100 mM), 100 mL, flydende, 2 til °8 C opbevaringstemperatur, 12 måneders holdbarhed, beskyttet mod lys, brugt i cellekultur og pattedyrkultur, færre ressourcer brugt, mindre spild, til in vitro diagnostisk brug |
| Form | Væske |
| Produkttype | Natriumpyruvat |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Mængde | 100 ml |
| Regulatorisk status | RUO - kun forskningsbrug |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 3,4-Dichlorophenol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 3,4-Dichlorophenol
Til in vitro-diagnostisk brug.