Få mere at vide
Natriumpyrofosfat, TRC
Artikelnummer. 30410121
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30410121 25 g
1 options
Artikelnummer. 30410121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS66708025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyrophosphate
CAS 7722-88-5
Mængde 25 g
Molekylær formel 4 Na . O7 P2
Synonym Diphosphoric acid','sodium salt (1:4), Diphosphoric acid','tetrasodium salt (9CI), Pyrophosphoric acid','tetrasodium salt (8CI), Accoline 126, Anhydrous tetrasodium pyrophosphate, Nankarin S 1, Phosphomix 110, Phosphotex, SPP, SPP (phosphate), Sodium diphosphate, Sodium diphosphate (Na4P2O7), Sodium phosphate (Na4P2O7), Sodium phosphorus oxide (Na4P2O7), Sodium pyrophosphate (Na4P2O7), TSPP, Tetrasodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate (Na4P2O7), Tetrasodium pyrophosphate, Tetrasodium pyrophosphate (Na4P2O7), Thermphos Pyro E 450, Victor TSPP
InChI formel InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+1;/p-4
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn tetrasodium; fosfonatoffat
Molekylvægt (g/mol) 265.9024
Formel vægt 265.871