Få mere at vide
Sodium Pyrophosphate Dibasic, TRC
Artikelnummer. 30428179
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30428179 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30428179 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS0839332.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyrophosphate Dibasic
CAS 7758-16-9
Molekylær formel H2Na2O7P2
Mængde 2.5 g
Synonym Disodium Diphosphate, Pyrophosphoric Acid Disodium Salt, Diphosphoric Acid Disodium Salt, Disodium Pyrophosphate, Disodium Acid Pyrophosphate
InChI formel InChI=1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
SMIL [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-]
IUPAC navn disodium;[hydroxy(oxido)phosphoryl] hydrogen phosphate
Molekylvægt (g/mol) 221.94
Formel vægt 221.9071