Få mere at vide
Sodium Pyrophosphate Decahydrate, TRC
Artikelnummer. 30411482
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30411482 100 g
1 options
Artikelnummer. 30411482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS083925100G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Pyrophosphate Decahydrate
CAS 13472-36-1
Mængde 100 g
Molekylær formel Na4O7P2 . 10H2O
Synonym Tetrasodium Pyrophosphate Decahydrate, Sodium Diphosphate Decahydrate
InChI formel InChI=1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn tetrasodium;phosphonato phosphate;decahydrate
Molekylvægt (g/mol) 446.06
Formel vægt 445.9767