Få mere at vide
Natriumpyrophosphatdecahydrat, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337718
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337718 100 g 100g
11327718 500 g 500g
11317718 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11337718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033385.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-36-1 | H20Na4O17P2 | 446.05 g/mol
Natriumpyrophosphatdecahydrat bruges som et buffermiddel, et emulgeringsmiddel, et fortykningsmiddel, et fødevareadditiv og et dispergeringsmiddel. Det virker som et tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd og bruges til at fjerne calcium og magnesium fra spyt og derved undgå dets aflejring på tænderne. Det bruges i rengøringsmidler for at forhindre aflejring på klud. Det er nyttigt til fremstilling af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. I antimikrobielle undersøgelser bruges det som et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-36-1
Molekylær formel H20Na4O17P2
Molekylvægt (g/mol) 446.05
MDL nummer MFCD00149200
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate decahydrate
Smeltepunkt 79.5°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99-103%
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia.
Formel vægt 446.06 (265.90 Anhydrous)
Grad ACS
Udseende White crystalline
Tæthed 1.82 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate