Få mere at vide
Natriumpyrophosphatdecahydrat, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Natriumpyrophosphatdecahydrat bruges som et buffermiddel, et emulgeringsmiddel, et fortykningsmiddel, et fødevareadditiv og et dispergeringsmiddel. Det virker som et tandstensbekæmpende middel i tandpasta og tandtråd og bruges til at fjerne calcium og magnesium fra spyt og derved undgå dets aflejring på tænderne. Det bruges i rengøringsmidler for at forhindre aflejring på klud. Det er nyttigt til fremstilling af en EDTA-natriumpyrophosphatekstraktionsbuffer til mikrocystinanalyse af jordprøver. I antimikrobielle undersøgelser bruges det som et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium pyrophosphate decahydrate |
| Smeltepunkt | 79.5°C |
| Navn note | For analysis ACS |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99.0 to 103.0% |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ammonia. |
| Formel vægt | 446.06 (265.90 Anhydrous) |
| Grad | ACS |
| Vis mere |