Få mere at vide
Natriumpyrophosphatdecahydrat, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10002710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10002710 25 g 25g
10368580 500 g 500g
10144423 2.5 kg 2.5kg
15204684 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10002710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205970250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13472-36-1 | Na4O7P2·10H2O | 446.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-36-1
Molekylær formel Na4O7P2·10H2O
Molekylvægt (g/mol) 446.05
MDL nummer MFCD00149200
InChI nøgle VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonym sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
PubChem CID 3084150
IUPAC navn tetranatrium;phosphonatphosphat;decahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kogepunkt 93.8°C
Kemisk navn eller materiale Sodium pyrophosphate decahydrate
Smeltepunkt 80.0°C
Navn note p.a.
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel Na4P2O7·10H2O
Merck Index 10,9063
Opløselighedsinformation Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia,insoluble in alcohol
Formel vægt 446.05
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Tæthed 1.82
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyrophosphate decahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium pyrophosphatedecahydrate, Sodiumpyrophosphate